Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DRAK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2147
PRSI2147EA 435 EUR InStock
PRSI2147
Anti-DRAK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DRAK1 Antibody: Apoptosis is mediated by death domain containing adapter molecules and a caspase family of proteases. Certain serine/threonine protein kinases, such as ASK-1 and RIP, are mediators of apoptosis. Two novel serine/threonine kinases that induce apoptosis were recently identified and designated DRAK1 and DRAK2 for DAP kinase-related apoptosis-inducing protein kinases. DRAKs contain an N-terminal kinase domain and a C-terminal regulation domain. Overexpression of DRAK1 induces apoptosis. DRAKs have high sequence homology to DAP and ZIP kinases, and they represent a novel family of serine/threonine kinases, which mediates apoptosis through their catalytic activities. DRAK1 is located in nucleus and the messenger RNA was ubiquitously expressed in human tissues.

Type:
Antigen: DRAK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité