Human DFF40 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2153P
PRSI2153PEA 122 EUR InStock
PRSI2153P
Human DFF40 peptide
Protéines et Peptides
DFF40 peptide is used for blocking the activity of DFF40 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité