Human DR6 peptide (15 aa)
Fournisseur: ProSci Inc.
2157P
PRSI2157PEA 105 EUR InStock
PRSI2157P
Human DR6 peptide (15 aa)
Protéines et Peptides
DR6 peptide is used for blocking the activity of DR6 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité