Anti-UQCRFS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
22-484
PRSI22-484EA 419 EUR InStock
PRSI22-484
Anti-UQCRFS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UQCRFS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité