Anti-COPB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
22-648
PRSI22-648EA 419 EUR InStock
PRSI22-648
Anti-COPB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité