Human CX3CR1 peptide (15 aa near the extracellualr loop domain)
Fournisseur: ProSci Inc.
2201P
PRSI2201PEA 105 EUR InStock
PRSI2201P
Human CX3CR1 peptide (15 aa near the extracellualr loop domain)
Protéines et Peptides
CX3CR1 peptide is used for blocking the activity of CX3CR1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité