Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BAFF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2221
PRSI2221EA 435 EUR InStock
PRSI2221
Anti-BAFF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BAFF Antibody: Members in the TNF superfamily regulate immune responses and induce apoptosis. A novel member in the TNF family was recently identified by several groups and designated BAFF (for B cell Activating Factor belonging to the TNF Family), BLyS (for B Lymphocyte Stimulator), TALL-1 (for TNF- and ApoL-related Leukocyte-expressed Ligand), and THANK (for TNF Homologue that Activate Apoptosis, NF-kappa B and c-jun N-terminal Kinase). BAFF/BLyS was characterized as a B cell activator since it induced B cell proliferation and immunoglobulin secretion. Three receptors for BAFF were recently identified and designated TACI, BCMA and BAFF-R. BAFF and its receptors are essential for B cell development, survival, and humoral immune responses. BAFF is involved in the development of autoimmune diseases including systemic lupus erythaematosus and rheumatoid arthritis.

Type:
Antigen: BAFF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité