Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2237
PRSI2237EA 435 EUR InStock
PRSI2237
Anti-BIRC5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Survivin Antibody: Apoptosis, or programmed cell death, is related to many diseases, such as cancer. Apoptosis is triggered by a variety of stimuli including members in the TNF family and prevented by the inhibitor of apoptosis (IAP) proteins. IAP proteins form a conserved gene family that binds to and inhibits cell death proteases. A novel IAP protein was recently identified and designated survivin, apoptosis inhibitor 4 (API4), and TIAP. Survivin/TIAP interacted with the processed form of caspase-3 and inhibited its proteolytic activity. Survivin/TIAP is predominantly expressed in tissues of embryos, transformed cell lines, and many human cancers and lymphomas.

Type:
Antigen: BIRC5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité