Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2241
PRSI2241EA 415 EUR InStock
PRSI2241
Anti-ACIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Acinus Antibody: Chromatin condensation and nuclear fragmentation (CCNF) is the hallmark of apoptosis. CCNF is triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase (CAD/DFF40), and several novel proteins including AIF and CIDE. A new inducer of chromatin condensation was recently identified and designated Acinus (for apoptotic chromatin condensation inducer in the nucleus). Acinus is cleaved by caspase-3 and an additional unknown protease generating a small active peptide p17, which causes chromatin condensation in vitro when it is added to purified nuclei. Acinus also induces apoptotic chromatin condensation in cells. Acinus is ubiquitously expressed. Three different spliced forms of Acinus have been identified in human and mouse and designated AcinusL, AcinusS and AcinusS'.

Type:
Antigen: ACIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité