Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BACE2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2247
PRSI2247EA 435 EUR InStock
PRSI2247
Anti-BACE2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BACE2 Antibody: Accumulation of the amyloid-beta (Abeta) plaque in the cerebral cortex is a critical event in the pathogenesis of Alzheimer's disease. Abeta peptide is generated by proteolytic cleavage of the beta-amyloid protein precursor (APP) at beta- and gamma-sites by proteases. The long-sought beta-secretase was recently identified by several groups independently and designated beta-site APP cleaving enzyme (BACE) and aspartyl protease 2 (Asp2). A BACE homolog was recently cloned and designated BACE2, Asp1, DRAP (for Down region aspartic protease), and memapsin 1. BACE2 also cleaves APP at beta-site and at a different site within Abeta. BACE2 locates on chromosome 21q22.3, the so-called ‘Down critical region', suggesting that BACE2 and Abeta may also contribute to the pathogenesis of Down syndrome.

Type:
Antigen: BACE2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité