Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNON Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2255
PRSI2255EA 435 EUR InStock
PRSI2255
Anti-SNON Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SnoN Antibody: TGF-beta is a ubiquitously expressed cytokine that signals through the Smad protein family to regulate numerous cellular processes such as embryonic development and tumorigenesis. This signaling is negatively regulated by Ski, the mammalian homolog of the transforming protein of an avian retrovirus that induces oncogenic transformation of chicken embryo cells, and the related protein SnoN. Like Ski, SnoN functions by binding to the Smad proteins and preventing their phosphorylation, thereby inhibiting their ability to bind DNA and activate the transcription of downstream genes. SnoN is located primarily in the nucleus in cancer tissues or cells, but in the cytoplasm in normal tissues or primary epithelial cells. There are at least four alternately spliced isoforms of SnoN; SnoN antibody will recognize all isoforms (SnoN, SnoN2, SnoI, and SnoA).

Type:
Antigen: SNON
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité