Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AIF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2267
PRSI2267EA 435 EUR InStock
PRSI2267
Anti-AIF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AIF Antibody: Apoptosis is characterized by several morphological nuclear changes including chromatin condensation and nuclear fragmentation. These changes are triggered by the activation of members of caspase family, caspase activated DNase, and several novel proteins. A novel gene, the product of which causes chromatin condensation and DNA fragmentation, was recently identified, cloned, and designated apoptosis inducing factor (AIF). Like the critical molecules, cytochrome c and caspase-9, in apoptosis, AIF localizes in mitochondria. AIF translocates to the nucleus when apoptosis is induced and induces mitochondria to release the apoptogenic proteins cytochrome c and caspase-9. AIF induces chromatin condensation and large scale DNA fragmentation, which are the hallmarks of apoptosis, of the isolated nucleus and the nucleus in live cells by microinjection and apoptosis stimuli. AIF is highly conserved between human and mouse and widely expressed.

AIF antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 517 to 531 of human AIF. This sequence is identical to those of mouse and rat AIF.

Type: Primary
Antigen: AIF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité