Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RIPK3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2283
PRSI2283EA 435 EUR InStock
PRSI2283
Anti-RIPK3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RIP3 Antibody: Certain serine/threonine protein kinases, such as ASK1, RIP, DAP, and ZIP kinases, are mediators of apoptosis. Receptor interacting proteins including RIP and RIP2/RICK mediate apoptosis induced by TNFR1 and Fas, two prototype members in the death receptor family. A novel member in the RIP kinase family was recently identified and designated RIP3. RIP3 contains N-terminal kinase domain but, unlike RIP or RIP2, lacks the C-terminal death or CARD domain. RIP3 binds to RIP and TNFR1, mediates TNFR1 induced apoptosis, and attenuates RIP and TNFR1 induced NF-kappa B activation. Overexpression of RIP3 induces apoptosis and NF-kappa B activation. The messenger RNA of RIP3 is expressed in a subset of adult tissues.

RIP3 antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 473 to 486 of murine RIP3.

Type: Primary
Antigen: RIPK3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: 0

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité