Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ASC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2287
PRSI2287EA 435 EUR InStock
PRSI2287
Anti-ASC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ASC Antibody: Apoptosis is regulated by death domain (DD) and/or caspase recruitment domain (CARD) containing molecules and a caspase family of proteases. CARD containing cell death regulators include RAIDD, RICK, BCL10, Apaf-1, ARC, caspase-9, and caspase-2. A novel CARD domain containing protein was recently identified in human and mouse and designated ASC and TMS1. Ectopic expression of ASC/TMS1 induced apoptosis through activation of caspase-9 and inhibited the survival of human breast cancer cells (3, 4). Overexpression of ASC/TMS1 induced DNA fragmentation. ASC/TMS1 is expressed in a variety of human and mouse tissues.

ASC antibody was raised against a synthetic peptide corresponding to amino acids 182 to 195 of human ASC.

Type: Primary
Antigen: ASC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: 0

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité