Anti-POLE4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
23-957
PRSI23-957EA 419 EUR InStock
PRSI23-957
Anti-POLE4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POLE4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité