Human AIF peptide (14 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2301P
PRSI2301PEA 122 EUR InStock
PRSI2301P
Human AIF peptide (14 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
AIF peptide is used for blocking the activity of AIF antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité