Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FAIM Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2309
PRSI2309EA 435 EUR InStock
PRSI2309
Anti-FAIM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FAIM Antibody: The susceptibility of primary splenic B cells to Fas-mediated apoptosis is regulated in a receptor-specific fashion. Terminal effectors of B cell Fas-resistance include the known anti-apoptotic proteins Bcl-xL, FLIP, and a recently identified protein termed FAIM. This molecule is broadly expressed in various tissues and exists in at least three isoforms. It is thought that resistance to Fas killing via increased expression of FAIM protects foreign antigen-specific B cells during interactions with FasL-bearing T cells whereas autoreactive B cells are deleted via Fas-dependent cytotoxicity. More recent results have indicated that FAIM interacts with both Trk and p75 neurotrophin receptor and may play a role in promoting neurite outgrowth in different neuronal systems by a mechanism involving the activation of NF-kappa B and the Ras-ERK pathway.

Type:
Antigen: FAIM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité