Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CIDEB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2321
PRSI2321EA 435 EUR InStock
PRSI2321
Anti-CIDEB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CIDE-B Antibody: Apoptosis is related to many diseases and induced by a family of cell death receptors and their ligands. Cell death signals are transduced by death domain containing adapter molecules and members of the caspase family of proteases. These death signals finally cause the degradation of chromosomal DNA by activated DNase. DFF45/ICAD has been identified as inhibitor of caspase activated DNase DFF40/CAD. DFF45 related proteins CIDE-A and CIDE-B (for cell death-inducing DFF-like effector A and B) were recently identified. CIDE contains a new type of domain termed CIDE-N, which has high homology with the regulatory domains of DFF45/ICAD and DFF40/CAD. Expression of CIDE-B induces apoptosis, which is inhibited by DFF45. CIDE-B is a DFF45-inhibitable effector that promotes cell death and DNA fragmentation. CIDE-B is expressed mainly in liver and at lower levels in spleen, kidney, peripheral blood lymphocytes and bone marrow.

Type:
Antigen: CIDEB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité