Human CIDE-B peptide (14 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
2321P
PRSI2321PEA 122 EUR InStock
PRSI2321P
Human CIDE-B peptide (14 aa in the center)
Protéines et Peptides
CIDE-B peptide is used for blocking the activity of CIDE-B antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité