Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2323
PRSI2323EA 435 EUR InStock
PRSI2323
Anti-DAPK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
DAPK2 Antibody: Apoptosis is mediated by death domain containing adapter molecules and a caspase family of proteases. Certain serine/threonine protein kinases, such as RIP and DAP kinase, are mediators of apoptosis. DAP kinase (DAPK) is pro-apoptotic calcium-regulated serine/threonine kinase containing death domain. Ectopic expression of DAPK induces cell death and suppresses oncogenic transformation. DAPK mediates IFN gamma induced apoptosis. A novel DAP kinase-related protein was recently identified and designated DAPK2 and DRP-1. Ectopicly expressed DAPK2 induced apoptosis in various types of cells. DAPK has high sequence homology to ZIP kinase and DRAK1/2, and they represent a novel family of serine/threonine kinases, which mediates apoptosis through their catalytic activities. The messenger RNA of DAPK2 is expressed in multiple human tissues.

Type:
Antigen: DAPK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité