Mouse Caspase 12 peptide (16 aa near N-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2325P
PRSI2325PEA 105 EUR InStock
PRSI2325P
Mouse Caspase 12 peptide (16 aa near N-terminus)
Protéines et Peptides
Caspase-12 peptide is used for blocking the activity of caspase-12 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité