Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IKK epsilon Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2329
PRSI2329EA 435 EUR InStock
PRSI2329
Anti-IKK epsilon Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IKK epsilon Antibody: Nuclear factor kappa B (NF-kappa B) is a ubiquitous transcription factor and an essential mediator of gene expression during activation of immune and inflammatory responses. NF-kappa B mediates the expression of a great variety of genes in response to extracellular stimuli. NF-kappa B is associated with I kappa B proteins in the cell cytoplasm, which inhibit NF-kappa B activity. I kappa B is phosphorylated by I kappa B kinase (IKK) complex that contains IKK alpha , IKK beta , and IKK gamma. A novel molecule in the IKK complex was recently identified and designated IKK epsilon /IKK-i. IKK epsilon is required for the activation of NF-kappa B by PMA and T cell receptors but not by TNF alpha and IL-1. IKK epsilon /IKK-i message is expressed in a variety of tissues and is inducible by TNF alpha , IL-1, and LPS.

IKK epsilon antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids 701 to 716 of human IKK epsilon/IKK-i.

Type: Primary
Antigen: IKK epsilon
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité