Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-IKAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2337
PRSI2337EA 435 EUR InStock
PRSI2337
Anti-IKAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IKAP Antibody: IKAP was initially identified as a scaffold protein of the I kappa B kinase complex that could bind to IKK alpha , IKK beta , NF-kappa B, and the NF-kappa B-inducing kinase (NIK), although later evidence has cast doubt on this. More recent reports show that mutations in IKAP such as a frameshift leading to a truncated protein or a missense mutation that leads to defective phosphorylation are responsible for the autosomal recessive genetic disease familial dysautonomia (FD). Reports indicating that it forms part of the RNA polymerase II transcription elongation complex suggest that this disease may be due to compromised transcription elongation. More recently, it was shown that IKAP associates with c-Jun N-terminal kinase (JNK) and could specifically enhance JNK activation induced by the upstream JNK activators MEKK1 and ASK1, indicating another possible cause for FD. At least two isoforms of IKAP are known two exist.

Type:
Antigen: IKAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité