Human DC-SIGN peptide (21 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2347P
PRSI2347PEA 122 EUR InStock
PRSI2347P
Human DC-SIGN peptide (21 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
DC-SIGN peptide is used for blocking the activity of DC-SIGN antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité