Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TBK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2351
PRSI2351EA 435 EUR InStock
PRSI2351
Anti-TBK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NAK Antibody: Nuclear factor kappa B (NF-kappa B) is a ubiquitous transcription factor and an essential mediator of gene expression during activation of immune and inflammatory responses. NF-kappa B mediates the expression of a great variety of genes in response to extracellular stimuli. NF-kappa B is associated with I kappa B proteins in the cell cytoplasm, which inhibit NF-kappa B activity. Phosphorylation of I-kappaB by I kappa B kinase (IKK) complex leads to degradation of I-kappaB and activation of NF-kappa B. The IKK complex contains IKK alpha , IKK beta , and IKK gamma. A novel IKK related kinase was recently identified and designated TBK1 (TANK-binding kinase 1), NAK (NF-kappa B-activating kinase), and T2K. NAK/TBK1 activates IKK beta through direct phosphorylation. NAK/TBK1 is activated by growth factors and PMA and mediates IKK and NF-kappa B activation in response to growth factors. NAK/TBK1 functions upstream of NIK and the IKK complex. NAK/TBK1 is also critical in protecting embryonic liver from apoptosis.

Type:
Antigen: TBK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité