Human NAK/TBK1 peptide (16 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2351P
PRSI2351PEA 122 EUR InStock
PRSI2351P
Human NAK/TBK1 peptide (16 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
NAK peptide is used for blocking the activity of NAK/TBK1 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité