Human p53R2 peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2383P
PRSI2383PEA 122 EUR InStock
PRSI2383P
Human p53R2 peptide
Protéines et Peptides
p53R2 peptide is used for blocking the activity of p53R2 antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité