Anti-BCL5 Recombinant Antibody [Clone: SAIC-23C-35]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-317
PRSI24-317EA 737 EUR InStock
PRSI24-317
Anti-BCL5 Recombinant Antibody [Clone: SAIC-23C-35]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: B cell CLL/lymphoma 5
Clonality: Recombinant
Clone: SAIC-23C-35
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité