Anti-CD63 Recombinant Antibody [Clone: MOF11]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-358
PRSI24-358EA 737 EUR InStock
PRSI24-358
Anti-CD63 Recombinant Antibody [Clone: MOF11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD63 molecule
Clonality: Recombinant
Clone: MOF11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité