Anti-INSR Recombinant Antibody [Clone: Fab 83-7]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-497
PRSI24-497EA 737 EUR InStock
PRSI24-497
Anti-INSR Recombinant Antibody [Clone: Fab 83-7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: insulin receptor
Clonality: Recombinant
Clone: Fab 83-7
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité