Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Fc gamma RIII Recombinant Antibody [Clone: 3G8]

Fournisseur: ProSci Inc.
24-508
PRSI24-508EA 737 EUR InStock
PRSI24-508
Anti-Fc gamma RIII Recombinant Antibody [Clone: 3G8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Fc gamma
Clonality: Recombinant
Clone: 3G8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Chimpanzee;Baboon;Cynomolgus monkey;Rhesus monkey;Pigtail macaque;Capuchin monkey;Squirrel monkey;Sooty Mangabey;Cotton-topped tamarin;Marmoset

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité