Anti-CD37 Recombinant Antibody [Clone: IPO-24 (ZC37-24)]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-754
PRSI24-754EA 737 EUR InStock
PRSI24-754
Anti-CD37 Recombinant Antibody [Clone: IPO-24 (ZC37-24)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD37 molecule
Clonality: Recombinant
Clone: IPO-24 (ZC37-24)
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité