Anti-CD81 Recombinant Antibody [Clone: 1.3.3.22]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-767
PRSI24-767EA 737 EUR InStock
PRSI24-767
Anti-CD81 Recombinant Antibody [Clone: 1.3.3.22]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD81 molecule
Clonality: Recombinant
Clone: 1.3.3.22
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité