Anti-VCAM1 Recombinant Antibody [Clone: B-K9 (C106-K9)]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-771
PRSI24-771EA 737 EUR InStock
PRSI24-771
Anti-VCAM1 Recombinant Antibody [Clone: B-K9 (C106-K9)]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: vascular cell adhesion molecule 1
Clonality: Recombinant
Clone: B-K9 (C106-K9)
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité