Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCR3LG1 Recombinant Antibody [Clone: 17B1.3]

Fournisseur: ProSci Inc.
24-775
PRSI24-775EA 737 EUR InStock
PRSI24-775
Anti-NCR3LG1 Recombinant Antibody [Clone: 17B1.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: natural killer cell cytotoxicity receptor 3 ligand 1
Clonality: Recombinant
Clone: 17B1.3
Conjugation: Unconjugated
Host: Recombinant
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité