Anti-BRD4 Recombinant Antibody [Clone: RAB-C131]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-834
PRSI24-834EA 737 EUR InStock
PRSI24-834
Anti-BRD4 Recombinant Antibody [Clone: RAB-C131]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: bromodomain containing 4
Clonality: Recombinant
Clone: RAB-C131
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité