Anti-FOXP2 Recombinant Antibody [Clone: RAB-S249]
Fournisseur: ProSci Inc.
24-866
PRSI24-866EA 660 EUR InStock
PRSI24-866
Anti-FOXP2 Recombinant Antibody [Clone: RAB-S249]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: forkhead box P2
Clonality: Recombinant
Clone: RAB-S249
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host:
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité