Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SMAC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2409
PRSI2409EA 435 EUR InStock
PRSI2409
Anti-SMAC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Smac Antibody: The inhibitor of apoptosis proteins (IAPs) regulate programmed cell death by inhibiting members of the caspase family of enzymes. A novel mammalian protein that binds to IAPs and neutralizes the inhibitory effect of IAPs on caspases was recently identified and designated Smac/DIABLO. Smac/DIABLO is a mitochondrial protein that is released along with cytochrome c during apoptosis and activates cytochrome c/Apaf-1/capase-9 pathway. Analysis of the structural basis of Smac/DIABLO reveals that the N-terminal amino acids are required for binding of Smac/DIABLO to IAPs and activation of caspases. Smac/DIABLO is expressed in a variety of human and mouse tissues.

Type:
Antigen: SMAC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité