Human Smac peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2409P
PRSI2409PEA 122 EUR InStock
PRSI2409P
Human Smac peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
Smac peptide is used for blocking the activity of Smac/DIABLO antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité