Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PMAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2437
PRSI2437EA 435 EUR InStock
PRSI2437
Anti-PMAIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Noxa Antibody: Apoptosis is related to many diseases and development. The p53 tumor-suppressor protein induces apoptosis through transcriptional activation of several genes including p53R2, p53AIP1, and PUMA. A new p53 target gene, Noxa, was recently identified, which encodes a protein belonging to the subfamily of BH3-only proapoptic proteins. Noxa and PUMA are both transcriptional targets of p53 and BH3-only proteins. X-ray irradiation increased p53-dependent Noxa mRNA and protein levels. Noxa, when ectopically expressed, interacted with anti-apoptotic Bcl-2 family members, resulting in the activation of caspase-9. Noxa, like PUMA, localized to mitochondria and induces apoptosis in response to p53. Noxa and PUMA may represent direct mediators of p53-induced apoptosis. Increased levels of p53 and its target gene Noxa was found in the impaired tumor development.

Type:
Antigen: PMAIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité