Human MTBP peptide (18 aa in the center)
Fournisseur: ProSci Inc.
2447P
PRSI2447PEA 122 EUR InStock
PRSI2447P
Human MTBP peptide (18 aa in the center)
Protéines et Peptides
MTBP peptide is used for blocking the activity of MTBP antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité