Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P53AIP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2449
PRSI2449EA 435 EUR InStock
PRSI2449
Anti-P53AIP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
p53AIP1 Antibody: The p53 tumor-suppressor protein can induce apoptosis through transcriptional activation of several genes. One such protein p53AIP was initially identified through direct cloning of p53 binding sequences from human genomic DNA. Its expression is inducible by p53 following p53 phosphorylation on Ser-46, and ectopic expression of p53AIP leads to apoptotic cell death. Both the phosphorylation of p53 and the induction of p53AIP were blocked by inhibiting the expression of p53DINP1 by the introduction of antisense oligonucleotides to p53DINP1, suggesting that the apoptosis associated with p53AIP expression is regulated by p53DINP1. Finally, as adenovirus-mediated introduction of p53AIP has been shown to suppress tumor growth in vivo, it has been suggested that p53AIP gene transfer may become a useful strategy for the treatment of p53-resistant cancers. Three isoforms of p53AIP are known to exist; this antibody will detect all three.

Type:
Antigen: P53AIP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité