Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL21R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2471
PRSI2471EA 435 EUR InStock
PRSI2471
Anti-IL21R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-21 Receptor Antibody: A novel cytokine related to IL2 and IL15 was recently identified and designated IL-21. The receptor for IL-21 (IL-21R, also termed NILR for novel Interleukin receptor) is a new member of the class I cytokine receptor family. IL-21R forms a complex with the common cytokine receptor gamma chain, gammac, and mediates IL-21 signaling. Both IL-21R and the gc are necessary for the IL-21 function. IL-21 and its receptor activate JAK-STAT signaling pathway. IL-21R is expressed in spleen, thymus, natural killer (NK), T and B cell lines. IL-21 plays a role in the proliferation and maturation of NK, B and T cell populations.

Type:
Antigen: IL21R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité