Human IL-21 Receptor Peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2471P
PRSI2471PEA 122 EUR InStock
PRSI2471P
Human IL-21 Receptor Peptide
Protéines et Peptides
IL-21 receptor peptide is used for blocking the activity of IL-21 receptor antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité