Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MCG10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2479
PRSI2479EA 415 EUR InStock
PRSI2479
Anti-MCG10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MCG10 Antibody: MCG10 is a member of the KH-domain RNA-binding protein family. Proteins of this family also referred to as alpha-CPs, bind to RNA with specificity for C-rich pyrimidine regions. Alpha-CPs play important roles in post-transcriptional activities and have different cellular distributions. MCG10 is induced by p53 and DNA damage via two p53-responsive promoter elements. Its overexpression in transfected cells results in the suppression of cell proliferation by inducing apoptosis and cell cycle arrest in G2-M. Decreased expression of one isoform of MCG10 has been observed in many forms of lung cancer, leading to speculation that MCG10 can act as a tumor suppressor. Multiple alternatively spliced isoforms of MCG10 have been identified.

Type:
Antigen: MCG10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité