Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL22R Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2489
PRSI2489EA 435 EUR InStock
PRSI2489
Anti-IL22R Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
IL-22 Receptor Antibody: A novel cytokine, designated IL-TIF for IL-10 related T cell-derived inducible factor and IL-22, was recently identified. The receptor for IL-22 (IL-22R, also termed CRF2-9 and IL-TIF-R1 chain) is a new member of the class II cytokine receptor family. IL-22R forms a complex with IL-10 receptor beta chain and mediates IL-22 signaling. IL-22 and its receptor activate JAK-STAT signaling pathway. IL22R is expressed in normal liver and kidney and their cell lines HepG2 and TK-10. A soluble form of IL-22 receptor, also termed IL-22 binding protein (IL-22BP) and IL-22 receptor-alpha 2 (IL-22RA2), was identified very recently. IL-22BP prevents binding of IL-22 to the functional cell surface IL-22R complex and neutralizes IL-22 activity. LPS induces IL-22 expression, which indicates the role of IL-22 in inflammatory response.

Type:
Antigen: IL22R
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité