Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAPPAB RAS Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
2491
PRSI2491EA 435 EUR InStock
PRSI2491
Anti-KAPPAB RAS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KappaB ras Antibody: KappaB ras-1 ( kappa B-ras-1) and kappaB-ras-2 are two small proteins that similar to Ras-like small GTPases that associate with I kappa B (I kappa B), an inhibitor of the transcription factor NF-kappa B. I kappa B exists in two homologous forms, I kappa B-alpha and I kappa B-beta, although I kappa B-beta contains a unique 47-amino acid region within its ankyrin domain. While inactive I kappa B-alpha-NF-kappa B complexes can shuttle in and out of the nucleus, I kappa B-beta-NF-kappa B complexes are retained exclusively in the cytoplasm. It is suggested that kappaB-ras proteins preferentially bind to the I kappa B-beta form through this unique insert within the ankyrin region, thus modulating the cellular location of I kappa B-beta and regulating the rate of degradation of I kappa B-beta. This antibody detects both kappaB-ras1 and kappaB-ras2.

Type:
Antigen: KAPPAB RAS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité