Human IL-22 Receptor Peptide
Fournisseur: ProSci Inc.
2497P
PRSI2497PEA 122 EUR InStock
PRSI2497P
Human IL-22 Receptor Peptide
Protéines et Peptides
IL-22 receptor peptide is used for blocking the activity of IL-22 receptor antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité