Human CIKS peptide (15 aa near C-terminus)
Fournisseur: ProSci Inc.
2499P
PRSI2499PEA 122 EUR InStock
PRSI2499P
Human CIKS peptide (15 aa near C-terminus)
Protéines et Peptides
CIKS peptide is used for blocking the activity of CIKS antibody.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité