L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-HOXB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
25-009
PRSI25-009EA 660 EUR InStock
PRSI25-009
Anti-HOXB3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
HOXB3 belongs to ANTP homeobox family. It is a nuclear protein with a homeobox DNA-binding domain. HOXB3 gene is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The protein functions as a sequence-specific transcription factor that is involved in development. Increased expression of this gene is associated with a distinct biologic subset of acute myeloid leukemia (AML).This gene is a member of the Antp homeobox family and encodes a nuclear protein with a homeobox DNA-binding domain. It is included in a cluster of homeobox B genes located on chromosome 17. The encodedMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité